抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded rat brain and cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using human HeLa cells.
western blot: 1:4000-1:8000 using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human recombinant SOX11
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX11(6664)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200450-VAR:
SAB4200450-BULK:
SAB4200450-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200450-200UL | 4061837772771 |