抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SMYD3-2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200344-BULK:
SAB4200344-200UL:
SAB4200344-VAR:
試験成績書(COA)