抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr72)
遺伝子情報
mouse ... Cd247(12503)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200330-100UL:
SAB4200330-BULK:
SAB4200330-VAR:
IXO14051:
試験成績書(COA)