由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Clone 6F10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~21 kDa
化学種の反応性
mouse, monkey, canine, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 0.12-0.25 μg/mL using A549, HeLa, SH-SY5Y, COS7 or MDCK cell extracts
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLO1(2739)
mouse ... Glo1(109801)
rat ... Glo1(294320)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200193-200UL:
SAB4200193-VAR:
SAB4200193-BULK:
SAB4200193-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)