SAB4200146
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
交差性
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAMBPL1(57559)
mouse ... Stambpl1(76630)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200146-VAR:
SAB4200146-25UL:
SAB4200146-200UL:
SAB4200146-BULK:
IXO14857:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)