分子量
antigen ~150 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using ysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells over expressing human EDC4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293 cells over expressing human EDC4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EDC4(23644)
mouse ... Edc4(234699)
rat ... Edc4(361399)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200114-VAR:
SAB4200114-BULK:
SAB4200114-200UL:
SAB4200114-25UL:
IXO14029:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)