分子量
antigen ~160 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells overexpressing human AS160
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBC1D4(9882)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200102-BULK:
IXO15057:
SAB4200102-200UL:
SAB4200102-25UL:
SAB4200102-VAR:
試験成績書(COA)