分子量
antigen ~160 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200101-BULK:
IXO15058:
SAB4200101-200UL:
SAB4200101-25UL:
SAB4200101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)