分子量
antigen ~66 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HS68 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using PC12 cell extracts and mouse brain extracts (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CORO1B(57175)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200096-25UL:
IXO15060:
SAB4200096-200UL:
SAB4200096-VAR:
SAB4200096-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Pathways Regulating Bone
Mineral Density in the Proteome
and RNA Interference Era