分子量
antigen ~100 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human DGCR8
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DGCR8(54487)
mouse ... Dgcr8(94223)
詳細
アプリケーション
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200089-25UL:
SAB4200089-200UL:
SAB4200089-VAR:
IXO15121:
SAB4200089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200089-200UL | 4061838034465 |
SAB4200089-25UL | 4061838034472 |