由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BOP 6H11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~100 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BOP1(23246)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200081-25UL:
SAB4200081-BULK:
SAB4200081-200UL:
SAB4200081-VAR:
試験成績書(COA)