分子量
antigen ~23 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human NT2 cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human NT2 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Rab13(68328)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200057-BULK:
SAB4200057-VAR:
SAB4200057-200UL:
SAB4200057-25UL:
IXO15117:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)