分子量
antigen ~95 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DVL3(1857)
mouse ... Dvl3(13544)
rat ... Dvl3(303811)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- liquid chromatography/mass spectrometry (LC-MS/MS)
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200007-25UL:
IXO15077:
SAB4200007-VAR:
SAB4200007-200UL:
SAB4200007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)