由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
ferret
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Ferret antigens coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine) and Anti-Goat Serum. This reagent is suitable for the detection of all Ferret immunglobulin isotypes, subclasses and chain combinations.
免疫原
Ferret IgG IgA and IgM whole molecules
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.05 M トリスクロライド、0.15M 塩化ナトリウム、0.001M 塩化マグネシウム、0.0001M 塩化亜鉛、50%(v/v)グリセロール、pH 8.0、10 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)-免疫グロブリン含有(プロテアーゼフリー)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB3700802-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)