抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
goat
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Goat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Goat IgG and Goat Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin, Anti-Rabbit IgG F(c) or Human Serum Proteins.
免疫原
Goat IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG F(ab')2
物理的形状
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M Sodium Chloride, pH 7.2
Jan Code
SAB3700307-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)