交差性
human immunodeficiency virus 1
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
詳細
HIV-1 p24 Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 is the major capsid protein of the virus and has been used in clinical trials as one of the components of the HIV-1 vaccine because of the high degree of sequence conservation between different strains.
免疫原
Rabbit polyclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein .
アプリケーション
P24 antibody can be used for detection of p24 by Western blot at 0.5 - 1 μg/mL.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501262-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)