交差性
SARS virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
SARS virus ... S(1489668)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SARS-CoV Spike Antibody: A novel coronavirus has recently been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.
免疫原
Anti-SARS-CoV Spike antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the center of SARS-CoV Spike glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 410-460 of SARS-CoV Spike.
アプリケーション
SARS-CoV Spike antibody can be used for the detection of SARS-CoV Spike protein in ELISA. It will detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501112-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)