Merck
SAB3500794
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BGR, Anti-CANDF4, Anti-CD369, Anti-CLECSF12, Anti-DECTIN1, Anti-SCARE2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 27 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLEC7A(64581)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500794.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)