安全性情報
SAB3500525
Sigma-Aldrich
抗SCRN2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗Secernin 2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human, mouse, rat
citations:
1
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCRN2(90507)
詳細
The gene SCRN2 (secernin 2) is mapped to human chromosome 17q21.32. It may function in protein metabolism, particularly aminopeptidase activity.
免疫原
SCRN2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SCRN2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500525.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500525-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cheppail Ramachandran et al.
International journal of cancer, 119(10), 2443-2454 (2006-08-09)
Amooranin (AMR), a natural triterpenoid drug isolated and characterized from Amoora rohituka stem bark, is cytotoxic to SW620 human colon carcinoma cell line with an IC(50) value of 2.9 microg/ml. This novel compound caused depolarization of mitochondrial membrane and decrease