安全性情報
SAB3500487
Sigma-Aldrich
抗SAE2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ARX抗体, 抗UBA2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBA2(10054)
免疫原
SAE2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAE2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500487.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500487-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bárbara Alcaraz Silva et al.
The Journal of biological chemistry, 289(33), 22771-22784 (2014-07-02)
Chromosome ends contain nucleoprotein structures known as telomeres. Damage to chromosome ends during interphase elicits a DNA damage response (DDR) resulting in cell cycle arrest. However, little is known regarding the signaling from damaged chromosome ends (designated here as "TIPs")