安全性情報
SAB2900890
Sigma-Aldrich
抗MFSD2A ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
MFSD2, MFSD2A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunofluorescence: 20 μg/mL
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MFSD2A(84879)
免疫原
ヒトMFSD2Aのカルボキシ末端付近の18アミノ酸ペプチド。
特徴および利点
完全な安心とともに弊社の抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、抗体を交換させていただきます。詳細はこちら。
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SAB2900890-50UG:
試験成績書(COA)