Merck
SAB2900354
Sigma-Aldrich
Anti-BIRC7/LIVIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
BIRC7, livin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC (p)
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIRC7(79444)
免疫原
Synthetic peptide from human BIRC7 / Livin. Percent identity by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%); Rabbit (93%); Marmoset, Panda, Bovine (86%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)