安全性情報
SAB2900245
Sigma-Aldrich
Anti-RREB1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FINB, Anti-HNT, Anti-LZ321, Anti-RREB-1, Anti-Zep-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RREB1(6239)
免疫原
マウスRREB1タンパク質。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 0.01%アジ化ナトリウム含有)。
Jan Code
SAB2900245-50UG:
試験成績書(COA)