Key Documents
SAB2900175
Sigma-Aldrich
Anti-PRKWNK1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0344
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WNK1(65125)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic 19 amino acid peptide from internal region of human WNK1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset (100%); Elephant, Panda (95%); Bat, Rabbit, Pig (89%); Mouse, Rat, Hamster (84%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。