Merck
SAB2900156
Sigma-Aldrich
Anti-HTR5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
5-ht5a, 5-ht5a receptor, 5-hydroxytryptamine 5a receptor, 5-hydroxytryptamine5a, serotonin 5-ht5a receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR5A(3361)
免疫原
Synthetic 14 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human 5HT5A Receptor. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%); Monkey (93%); Elephant (86%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)