Merck
SAB2900102
Sigma-Aldrich
Anti-GPR10 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
PRLHR, g protein-coupled receptor 10, gpr10, hgr3, prolactin-releasing hormone receptor, prolactin-releasing peptide receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
bovine, dog, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRLHR(2834)
免疫原
ヒトPRLHRの第3細胞外ドメイン
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)