Merck
SAB2702214
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗RFP マウス宿主抗体
clone GT1433, affinity isolated antibody
別名:
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GT1433, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
27kDa
濃度
0.98mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
赤色蛍光タンパク質(RFP)は、Discosomaサンゴから得られます。光学顕微鏡用の蛍光プローブとして使用でき、生体分子イメージングの生物学的マーカーとして機能します。RFPは570 nmを超える蛍光発光を示します。光散乱が少なく、光毒性が低く、細胞の自己蛍光干渉が少ないです。RFPは全身および深部組織のイメージングに非常に有用です。
免疫原
RFPの中央領域内の配列を含む組換えタンパク質共役合成ペプチド。
アプリケーション
推奨する開始希釈は以下のとおりです:IP:1:100~1:500、WB:1:5000~1:20000。他のアプリケーションでは試験を実施していません。最適なワーキング希釈は、エンドユーザーが実験的に決める必要があります。マウスで産生されたモノクローナル抗RFP抗体は、クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイで使用されています。
特徴および利点
完全な安心とともに弊社の抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、抗体を交換させていただきます。詳細はこちら。
その他情報
精製:プロテインGにより精製されたアフィニティ
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水、防腐剤は一切添加していません。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Misregulation of a DDHD Domain-containing Lipase Causes Mitochondrial Dysfunction in Yeast*
Pradeep Kumar Yadav and Ram Rajasekharan
The Journal of Biological Chemistry (2016)
DNA mimics of red fluorescent proteins (RFP) based on G-quadruplex-confined synthetic RFP chromophores
Nucleic Acids Research, 45(18) (2017)
A monomeric red fluorescent protein
Robert E. Campbell
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2002)
Guide to Red Fluorescent Proteins and Biosensors for Flow Cytometry
Kiryl D
Methods in Cell Biology (2011)
Pradeep Kumar Yadav et al.
The Journal of biological chemistry, 291(35), 18562-18581 (2016-07-13)
The DDHD domain-containing proteins, which belong to the intracellular phospholipase A1 (iPLA1) family, have been predicted to be involved in phospholipid metabolism, lipid trafficking, membrane turnover, and signaling. Defective cardiolipin (CL), phosphatidylethanolamine, and phosphatidylglycerol remodeling cause Barth syndrome and mitochondrial