分子量
51 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KLF5(688)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2701988-100UL:
試験成績書(COA)