SAB2501692
Anti-IDH3A (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
H-IDH alpha, NAD(+)-specific ICDH subunit alpha, NAD(H)-specific isocitrate dehydrogenase alpha subunit, isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) alpha
About This Item
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
bovine, mouse, pig, rat, canine, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IDH3A(3419)
免疫原
特徴および利点
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501692-100UG:
試験成績書(COA)