安全性情報
SAB2501299
Sigma-Aldrich
Anti-NRIP1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FLJ77253, Anti-RIP140, nuclear receptor interacting protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NRIP1(8204)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide with sequence CEKDSPRLTKTNP, from the internal region of the protein sequence according to NP_003480.2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501299-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonella Izzo et al.
Human molecular genetics, 23(16), 4406-4419 (2014-04-05)
Mitochondrial dysfunction, which is consistently observed in Down syndrome (DS) cells and tissues, might contribute to the severity of the DS phenotype. Our recent studies on DS fetal hearts and fibroblasts have suggested that one of the possible causes of