安全性情報
SAB2501167
Sigma-Aldrich
Anti-Il17ra antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AW538159, Anti-Cdw217, Anti-Il17r, Anti-VDw217, interleukin 17 receptor A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, rat
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Il17ra(16172)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide with sequence CDQEKHGDDSKIN, from the internal region of the protein sequence according to NP_032385.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501167-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qi Huang et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(9), 144-144 (2014-08-13)
Interleukin-17 receptor (IL-17RA) is essential for proinflammatory cytokine IL-17-mediated pathogenesis of various tumors. IL-17RA is upregulated by some proinflammatory cytokines such as IL-21 and IL-15 and downregulated by IL-2, while the effect of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α on IL-17RA expression