安全性情報
SAB2500828
Sigma-Aldrich
抗PRPF31抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DKFZp566J153抗体, 抗NY-BR-99抗体, 抗PRP31抗体, 抗RP11抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, canine, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRPF31(26121)
免疫原
NP_056444.2によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(KELGNSLDKCKNNEN)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500828-100UG:
試験成績書(COA)