由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
canine, mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARK2(5071)
免疫原
NP_004553.1; NP_054642.1; NP_054643.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-DERAAEQARWEAASKE)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Yin Ni et al.
International journal of biological sciences, 18(13), 5168-5184 (2022-08-20)
High-dose ascorbate confers tubular mitophagy responsible for septic acute kidney injury (AKI) amelioration, yet its biological roles in immune regulation remain poorly understood. Methods: The role of tubular mitophagy in macrophage polarization upon high-dose ascorbate treatment was assessed by fluorescence-activated