Merck
SAB2500416
Sigma-Aldrich
抗FOXN1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FKHL20抗体, 抗WHN抗体, 抗ウイングドヘリックスヌード抗体, 抗フォークヘッドボックスN1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXN1(8456)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_003584によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-SVYLSPSSKPVALA)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kaitlin A G Reeh et al.
Development (Cambridge, England), 141(15), 2950-2958 (2014-07-24)
The thymus and parathyroid glands arise from a shared endodermal primordium in the third pharyngeal pouch (3rd pp). Thymus fate is specified in the ventral 3rd pp between E9.5 and E11, whereas parathyroid fate is specified in the dorsal domain.