安全性情報
SAB2500161
Sigma-Aldrich
抗バイグリカンプレプロタンパク質抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗BGN抗体, 抗DSPG1抗体, 抗PG-S1抗体, 抗PGI抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
canine, rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BGN(633)
免疫原
NP_001702.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-DRLAIQFGNYKK)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500161-100UG:
試験成績書(COA)