安全性情報
SAB2500151
Sigma-Aldrich
抗BARK1/GRK2抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ADRBK1抗体, 抗GRK2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, human, canine, mouse
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, canine, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADRBK1(156)
免疫原
NP_001610.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-RDAYREAQQLVQR)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500151-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)