安全性情報
SAB2500002
Sigma-Aldrich
抗14-3-3τ/YWHAQ抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗1C5抗体, 抗YWHAQ抗体, 抗チロシン3-モノオキシゲナーゼ/トリプトファン5-モノオキシゲナーゼ活性化タンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine, mouse, rat
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... YWHAQ(10971)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_006817.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-DDRKQTIDNSQ)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500002-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soon Young Park et al.
American journal of cancer research, 10(11), 3765-3783 (2020-12-10)
The Cdc2-like kinases (CLKs) regulate RNA splicing and have been shown to suppress cell growth. Knockdown of CLK2 was found to block glioma stem-like cell (GSC) growth in vivo through the AKT/FOXO3a/p27 pathway without activating mTOR and MAPK signaling, suggesting