結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
16 kDa
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine, guinea pig, rat, mouse, canine, horse, rabbit, human
濃度
0.5 mg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BLOC1S1(2647)
詳細
BLOC1S1 is a component of the ubiquitously expressed BLOC1 multisubunit protein complex. BLOC1 is required for normal biogenesis of specialized organelles of the endosomal-lysosomal system, such as melanosomes and platelet dense granules.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human BLOC1S1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SPQPDVTMLSRLLKEHQAKQNERKELQEKRRREAITAATCLTEALVDHLN
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB2108793-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)