Merck
SAB2108757
Sigma-Aldrich
抗SLC10A1
affinity isolated antibody
別名:
抗NTCP, 抗NTCP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
38 kDa
化学種の反応性
mouse, human, guinea pig, dog, rat
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
アクセッション番号
NM_003049
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC10A1(6554)
詳細
SLC10A1(溶質担体ファミリー10メンバー1)の遺伝子は、ヒト染色体14q24.2にマッピングされています。主に肝細胞中で発現されます。
免疫原
ヒトSLC10A1の中間領域に対する合成ペプチド
生物化学的/生理学的作用
SLC10A1(溶質担体ファミリー10メンバー1)は胆汁酸トランスポーターです。これは、胆汁酸の血液循環において重要な役割を果たします。この遺伝子の変異は高胆汁性貧血(Hypercholanemia)に関連します。SLC10A1はHBV(B型肝炎ウイルス)の侵入にも重要な役割を果たしており、この遺伝子のサイレンシングによりHBV感染が抑制されます。SLC10A1はHBVのpreS1ドメインに対する受容体として機能します。
シーケンス
合成ペプチドは以下の領域内に位置しています。 VFSLAMKGDMNLSIVMTTCSTFCALGMMPLLLYIYSRGIYDGDLKDKVPY
物理的形状
精製抗体は、1x PBS緩衝液、0.09%(w/v)アジ化ナトリウムおよび2%スクロース溶液で供給されます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clinical and molecular study of a pediatric patient with sodium taurocholate cotransporting polypeptide deficiency.
Deng M, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 12, 3294-3300 (2016)
Hepatitis B virus efficiently infects non-adherent hepatoma cells via human sodium taurocholate cotransporting polypeptide.
Okuyama-Dobashi K, et al.
Scientific Reports, 5, 17047-17047 (2015)
A genetic variant of the NTCP gene is associated with HBV infection status in a Chinese population.
Yang J, et al.
BMC Cancer, 16, 211-211 (2016)
The nuclear receptor FXR, but not LXR, up-regulates bile acid transporter expression in non-alcoholic fatty liver disease.
Aguilar-Olivos NE, et al.
Annals of Hepatology, 14, 487-493 (2015)
Fatemeh Alaei Faradonbeh et al.
Frontiers in physiology, 13, 859294-859294 (2022-04-08)
Multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2) mediates biliary secretion of anionic endobiotics and xenobiotics. Genetic alteration of Mrp2 leads to conjugated hyperbilirubinemia and predisposes to the development of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP), characterized by increased plasma bile acids (BAs) due