安全性情報
SAB2107096
Sigma-Aldrich
抗SESN1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, rabbit, bovine, mouse, rat, horse, guinea pig, dog
テクニック:
western blot: suitable
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
51 kDa
化学種の反応性
human, rabbit, bovine, mouse, rat, horse, guinea pig, dog
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SESN1(27244)
rat ... Sesn1(294518)
免疫原
The immunogen for anti-SESN1 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human SESN1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: IWNYIHCMFGIRYDDYDYGEINQLLDRSFKVYIKTVVCTPEKVTKRMYDS
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2107096-100UL:
SAB2107096-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)