安全性情報
SAB2102677
Sigma-Aldrich
抗VGLL1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗TDU抗体, 抗VGL1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
29 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VGLL1(51442)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human VGLL1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: RPQESAARENGNPGQIAGSTGLLFNLPPGSVHYKKLYVSRGSASTSLPNE
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102677-100UL:
SAB2102677-50UG:
試験成績書(COA)