Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB2100951
Sigma-Aldrich
抗GP2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗DKFZp779K0533抗体, 抗ZAP75抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GP2(2813)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GP2
生物化学的/生理学的作用
GP2 is component of pancreatic secretory (zymogen) granule.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SLQAALQPIVSSLNVSVDGNGEFIVRMALFQDQNYTNPYEGDAVELSVES
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2100951-100UL:
SAB2100951-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)