クローン
6G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
74.91 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2a, kappa
タンパク質IDアクセッション番号
BC006390
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MGAT2(4247)
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant MGAT2.
免疫原
MGAT2 (AAH06390, 1 a.a. ~ 447 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
シーケンス
MRFRIYKRKVLILTLVVAACGFVLWSSNGRQRKNEALAPPLLDAEPARGAGGRGGDHPSVAVGIRRVSNVSAASLVPAVPQPEADNLTLRYRSLVYQLNFDQTLRNVDKAGTWAPRELVLVVQVHNRPEYLRLLLDSLRKAQGIDNVLVIFSHDFWSTEINQLIAGVNFCPVLQVFFPFSIQLYPNEFPGSDPRDCPRDLPKNAALKLGCINAEYPDSFGHYREAKFSQTKHHWWWKLHFVWERVKILRDYAGLILFLEEDHYLAPDFYHVFKKMWKLKQQECPECDVLSLGTYSASRSFYGMADKVDVKTWKSTEHNMGLALTRNAYQKLIECTDTFCTYDDYNWDWTLQYLTVSCLPKFWKVLVPQIPRIFHAGDCGMHHKKTCRPSTQSAQIESLLNNNKQYMFPETLTISEKFTVVAISPPRKNGGWGDIRDHELCKSYRRLQ
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
調製ノート
Purification by Protein A sepharose.
保管および安定性
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1413279-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)