クローン
1E1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.73 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY2C(2984)
関連するカテゴリー
免疫原
GUCY2C (NP_004954, 24 a.a. ~ 133 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SQVSQNCHNGSYEISVLMMGNSAFAEPLKNLEDAVNEGLEIVRGRLQNAGLNVTVNATFMYSDGLIHNSGDCRSSTCEGLDLLRKISNAQRMGCVLIGPSCTYSTFQMYL
Sequence
SQVSQNCHNGSYEISVLMMGNSAFAEPLKNLEDAVNEGLEIVRGRLQNAGLNVTVNATFMYSDGLIHNSGDCRSSTCEGLDLLRKISNAQRMGCVLIGPSCTYSTFQMYL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412659-50UG:
試験成績書(COA)