安全性情報
SAB1412606
Sigma-Aldrich
ANTI-GDF3 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GDF3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.52 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDF3(9573)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. (provided by RefSeq)
免疫原
GDF3 (NP_065685, 227 a.a. ~ 325 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
cslh asllvvtlnp dqchpsrkrr aaipvpklsc knlchrhqlf infrdlgwhk wiiapkgfma nychgecpfs ltislnssny afmqalmhav dpeip
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412606-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)