安全性情報
SAB1412532
Sigma-Aldrich
ANTI-KLF1 antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EKLF, KLF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 31.79 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF1(10661)
関連するカテゴリー
免疫原
KLF1 (NP_006554, 183 a.a. ~ 237 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRTGLSVPAASGAPYGLLSGYPAMYPAPQYQGHFQLFRGLQGPAPGPATSPSFLS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412532-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)