安全性情報
SAB1412496
Sigma-Aldrich
ANTI-SMAD4 antibody produced in mouse
clone 3H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DPC4, JIP, MADH4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD4(4089)
免疫原
SMAD4 (NP_005350, 56 a.a. ~ 165 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLITAITTNGAHPSKCVTIQRTLDGRLQVAGRKGFPHVIYARLWRWPDLHKNELKHVKYCQYAFDLKCDSVCVNPYHYERVVSPGIDLSGLTLQSNAPSSMMVKDEYVHD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412496-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pasquale Piccolo et al.
European journal of human genetics : EJHG, 22(8), 988-994 (2014-01-09)
Myhre syndrome (MS, MIM 139210) is a connective tissue disorder that presents with short stature, short hands and feet, facial dysmorphic features, muscle hypertrophy, thickened skin, and deafness. Recurrent missense mutations in SMAD4 encoding for a transducer mediating transforming growth