Merck
すべての画像(4)
Key Documents
安全性情報
SAB1412437
Sigma-Aldrich
ANTI-FLI1 antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EWSR2, FLI1, SIC-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 75.46 kDa
化学種の反応性
, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLI1(2313)
免疫原
FLI1 (AAH01670, 1 a.a. ~ 452 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDGTIKEALSVVSDGQSLFDSAYGAAAHLPKADMAASGSPDYGQPHKINPLPPQQEWISQPVRVNVKREYDHMNGSRESPVDCSVSKCSKLVGGGESNPMNYNSYMDEKNGPPPPNMTTNERRVIVPADPTLWTQEHVRQWLEWAIKEYSLMEIDTSFFQNMDGKELCKMNKEDFLRATTLYNTEVLLSHLSYLRESSLLAYNTTSHTDQSSRLSVKEDPSYDSVRRGAWGNNMNSGLNKSPPLGGAQTISKNTEQRPQPDPYQILGPTSSRLANPGSGQIQLWQFLLELLSDSANASCITWEGTNGEFKMTDPDEVARRWGERISKPNMNYDKLSRALRYYYDKNIMTKVHGKRYAYKFDFHGIAQALQPHPTESSMYKYPSDISYMPSYHAHQQKVNFVPPHPSSMPVTSSSFFGAASQYWTSPTGGIYPNPNVPRHPNTHVPSHLGSYY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412437-100UG:
試験成績書(COA)