安全性情報
SAB1412415
Sigma-Aldrich
ANTI-MEOX1 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MEOX1, MOX1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
クローン:
1F3, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.41999 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MEOX1(4222)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of a subfamily of non-clustered, diverged, antennapedia-like homeobox-containing genes. The encoded protein may play a role in the molecular signaling network regulating somite development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
MEOX1 (NP_004518, 82 a.a. ~ 170 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEQHPAFPQSPNWHFPVSDARRRPNSGPAGGSKEMGTSSLGLVDTTGGPGDDYGVLGSTANETEKKSSRRRKESSDNQENRGKPEGSSK*
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412415-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)