安全性情報
SAB1412389
Sigma-Aldrich
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 4A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HEYL, HRT3, MGC12623, bHLHb33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
4A1, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.51 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HEYL(26508)
詳細
This gene encodes a member of the hairy and enhancer of split-related (HESR) family of basic helix-loop-helix (bHLH)-type transcription factors. The sequence of the encoded protein contains a conserved bHLH and orange domain, but its YRPW motif has diverged from other HESR family members. It is thought to be an effector of Notch signaling and a regulator of cell fate decisions. Alternatively spliced transcript variants have been found, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
HEYL (NP_055386, 221 a.a. ~ 327 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412389-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)